Få mere at vide
Bis(2-[di(1-adamantyl)phosphino]ethyl)amine, 97+%
Artikelnummer. 15436056
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15436056
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60853.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1086138-36-4 | C44H69NP2 | 673.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in refrigerated conditions. Incompatible with oxidizing agents. It is sensitive to air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1086138-36-4
Molekylær formel C44H69NP2
Molekylvægt (g/mol) 673.99
MDL nummer MFCD17018779
InChI nøgle KBHQOEPPHGCYHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-di adamantan-1-yl phosphino ethyl amine, bis 2-di-1-adamantylphosphino ethyl amine, bis 2-bis adamantan-1-yl phosphanyl ethyl amine, bis 2-diadamantylphosphino ethyl amine, bis 2-di 1-adamantyl phosphino ethyl amine, bis 2-di-1-adamantylphosphino ethyl amine,min, bis 2-bis 3r,5s,7s-adamantan-1-yl phosphanyl ethyl amine, 2-di tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-yl phosphanyl-n-2-di tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decan-1-yl phosphanyl ethyl ethan-1-amine
PubChem CID 58194772
IUPAC navn 2-[bis(1-adamantyl)phosphanyl]-N-[2-[bis(1-adamantyl)phosphanyl]ethyl]ethanamine
SMIL C(CP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)NCCP(C12CC3CC(CC(C3)C1)C2)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-[di(1-adamantyl)phosphino]ethyl)amine
Smeltepunkt 217°C to 222°C
Mængde 250 mg
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 673.97
Procent renhed ≥97%