Få mere at vide
Bis(2-[di(1-adamantyl)fosfino]ethyl)amin, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på køl. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på køl. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-[di(1-adamantyl)phosphino]ethyl)amine |
| Smeltepunkt | 217 °C til 222 °C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 673.97 |
| Procent renhed | ≥97% |