Få mere at vide
Bis(2-cyanoethyl)phenylphosphine, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11393668
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393668 1 g 1g
11383668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11393668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039268.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15909-92-9
Molekylær formel C12H13N2P
Molekylvægt (g/mol) 216.22
MDL nummer MFCD00013827
InChI nøgle LIYGDNBFEBKBBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-cyanoethyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl dipropanenitrile, propanenitrile,3,3'-phenylphosphinidene bis, 3-2-cyanoethyl phenyl phosphanyl propanenitrile, acmc-20alo7, phenylbis 2-cyanoethyl phosphine, bis-beta-cyanoethyl-phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphanediyl dipropanenitrile
PubChem CID 342156
IUPAC navn 3-[2-cyanoethyl(phenyl)phosphanyl]propanenitrile
SMIL N#CCCP(CCC#N)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-cyanoethyl)phenylphosphine
Smeltepunkt 72°C to 73°C
Kogepunkt 176°C to 178°C (0.5 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN3464
Formel vægt 216.22
Fysisk form Krystallinsk