Få mere at vide
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite, TRC
Artikelnummer. 30347767
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30347767 10 g
1 options
Artikelnummer. 30347767 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB42000010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite
CAS 102690-88-0
Molekylær formel C12 H22 N3 O2 P
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H22N3O2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-9-5-7-13)17-10-6-8-14/h11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
SMIL CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)OCCC#N
IUPAC navn 3-[2-cyanoethoxy-[di(propan-2-yl)amino]fosfanyl]oxypropannitril
Molekylvægt (g/mol) 271.3
Formel vægt 271.145