Få mere at vide
Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite |
| CAS | 102690-88-0 |
| Molekylær formel | C12 H22 N3 O2 P |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22N3O2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-9-5-7-13)17-10-6-8-14/h11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)OCCC#N |
| IUPAC navn | 3-[2-cyanoethoxy-[di(propan-2-yl)amino]fosfanyl]oxypropannitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.3 |
| Formel vægt | 271.145 |