Få mere at vide
Bis(2-chloroisopropyl) Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis-(2-chloro-1-methylethyl)ether |
| CAS | 108-60-1 |
| Molekylær formel | C6 H12 Cl2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ether, bis(2-chloro-1-methylethyl) (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Oxybis[1-chloropropane], 2,2'-Dichlorodiisopropyl ether, Bis(1-chloro-2-propyl) ether, Bis(2-chloro-1-methylethyl) ether, DCIP, DCIP (nematocide), NSC 2849, Nemamort, β,β'-Dichlorodiisopropyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Cl2O/c1-5(3-7)9-6(2)4-8/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(CCl)OC(C)CCl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-(1-chloropropan-2-yloxy)propane |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.06 |
| Formel vægt | 170.0265 |