missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(2-chloroethyl)methylamine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30329419
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30329419 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30329419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4189902.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mechlorethamine Hydrochloride
CAS 55-86-7
Molekylær formel C5 H11 Cl2 N . Cl H
Mængde 2.5 g
Synonym Mechlorethamine Hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methylethanamine hydrochloride, 2,2'-Dichloro-N-methyldiethylamine hydrochloride, N-Methyl-2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, Di(chloroethyl)methylamine hydrochloride, Methylbis(β-chloroethyl)amine hydrochloride, Methyldi(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Chlormethine hydrochloride, Caryolysine hydrochloride, Cloramin hydrochloride, Dichloren hydrochloride, Embichen hydrochloride, Embikhine hydrochloride, Erasol hydrochloride, Mustargen hydrochloride hydrochloride, Mustine hydrochloride hydrochloride, Nitrogranulogen
InChI formel InChI=1S/C5H11Cl2N.ClH/c1-8(4-2-6)5-3-7;/h2-5H2,1H3;1H
SMIL Cl.CN(CCCl)CCCl
IUPAC navn 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methylethanamine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 192.51
Formel vægt 191.0035
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.