missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(2-chloroethyl)methylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mechlorethamine Hydrochloride |
| CAS | 55-86-7 |
| Molekylær formel | C5 H11 Cl2 N . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Mechlorethamine Hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methylethanamine hydrochloride, 2,2'-Dichloro-N-methyldiethylamine hydrochloride, N-Methyl-2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, Di(chloroethyl)methylamine hydrochloride, Methylbis(β-chloroethyl)amine hydrochloride, Methyldi(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Chlormethine hydrochloride, Caryolysine hydrochloride, Cloramin hydrochloride, Dichloren hydrochloride, Embichen hydrochloride, Embikhine hydrochloride, Erasol hydrochloride, Mustargen hydrochloride hydrochloride, Mustine hydrochloride hydrochloride, Nitrogranulogen |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Cl2N.ClH/c1-8(4-2-6)5-3-7;/h2-5H2,1H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(CCCl)CCCl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-N-methylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.51 |
| Formel vægt | 191.0035 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?