Få mere at vide
Bis(2-chloroethyl) Ether(1,1'-Oxybis[2-chloro-ethane]), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis-(2-chloroethyl)ether |
| CAS | 111-44-4 |
| Molekylær formel | C4 H8 Cl2 O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Ether','bis(2-chloroethyl) (8CI), Ether','bis(chloroethyl) (7CI), 1,1'-Oxybis[2-chloroethane], 1,5-Dichloro-3-oxapentane, 1-Chloro-2-(2-chloroethoxy)ethane, 1-Chloro-2-(β-chloroethoxy)ethane, 2,2'-Dichlorethyl ether, 2,2'-Dichlorodiethyl ether, 2,2'-Dichloroethyl ether, 2-(2-Chloroethoxy)ethyl chloride, 2-Chloroethyl ether, BCEE, Bis(2-chloroethyl) ether, Bis(β-chloroethyl) ether, Chlorex, DCEE, Di(β-Chloroethyl) ether, Di-2-chloroethyl ether, Diethylene glycol dichloride, NSC 406647, Oxygen mustard, sym-Dichloroethyl ether, β,β'-Dichlorodiethyl ether, β,β'-Dichloroethyl ether |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2 |
| SMIL | ClCCOCCCl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-(2-chloroethoxy)ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.01 |
| Formel vægt | 141.9952 |