Få mere at vide
Bis(2-chloroethyl)-d8 Ether, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-chloroethyl)ether-d8 |
| CAS | 93952-02-4 |
| Molekylær formel | C4 D8 Cl2 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Ethane-1,1,2,2-d4, 1,1'-oxybis[2-chloro- (9 CI), Bis(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4) Ether, Bis(2-chloroethyl) Ether-d8, Bis(2-chloroethyl) Ether-D8, 1,1'-Oxybis[2-chloroethane-1,1,2,2-d4], β,β'-Dichlorodiethyl ether-d8, β,β'-Dichlorodiethyl ether-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)-1,1,2,2-tetradeuterioethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.061 |
| Formel vægt | 150.0454 g/mol |
| Vis mere |