Få mere at vide
Bis(2-chloroethyl)ammonium Chloride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 821-48-7 |
| Smeltepunkt | 212°C to 215°C (Decomposition) |
| Molekylær formel | (ClCH2CH2)2NH2Cl |
| MDL nummer | MFCD00012515 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.49 |
| Grad | Research |