Få mere at vide
Bis(2-chlorethyl)amin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30041057
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041057 1 g
30012033 5 g
18090800 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041057 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4188001G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 821-48-7
Molekylær formel C4 H9 Cl2 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 178.49
Synonym Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (1:1), Diethylamine, 2,2'-dichloro-, hydrochloride (6CI,8CI), Ethanamine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (9CI), 1,5-Dichloro-3-azapentane hydrochloride, 2,2'-Dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine hydrochloride, Bi(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Bis(β-chloroethyl)amine hydrochloride, Di(2-chloroethyl)amine hydrochloride, Leo 72a, N,N-Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride, NSC 10873, Nornitrogen mustard hydrochloride, β,β'-Dichlorodiethylamine hydrochloride
IUPAC navn 2-klor-N-(2-klorethyl)ethanamin; hydrochlorid
SMIL Cl.ClCCNCCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-chloroethyl)amine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
Formel vægt 176.9879
Procent renhed >95%