Få mere at vide
Bis(2-chlorethyl)amin hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 11454464
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454464 50 g 50g
11464464 250 g 250g
11444464 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11454464 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13118.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 821-48-7 | C4H10Cl3N | 178,481 g/mol
Bis(2-chlorethyl)aminhydrochlorid bruges som mellemprodukt i kemikaliesyntese og byggesten til piperazinderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Bis(2-chlorethyl)aminhydrochlorid bruges som mellemprodukt i kemikaliesyntese og
byggesten til piperazinderivater.
Opløselighed Delvis blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 821-48-7
Molekylær formel C4H10Cl3N
Molekylvægt (g/mol) 178.481
MDL nummer MFCD00012515
InChI nøgle YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2'-dichlorodiethylamine hydrochloride, 2-chloro-n-2-chloroethyl ethanamine hydrochloride, nor-lost hydrochlorid, nor-hn2, ethanamine, 2-chloro-n-2-chloroethyl-, hydrochloride, n,n-bis 2-chloroethyl amine hydrochloride, di-2-chloroethyl amine hydrochloride, 2,2-dichlorodiethylamine hydrochloride, bis-2-chloroethyl amine hydrochloride
PubChem CID 522769
IUPAC navn 2-chlor-N-(2-chlorethyl)ethanamin;hydrochlorid
SMIL C(CCl)NCCCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Smeltepunkt 211°C to 215°C
Mængde 50 g
FN nummer UN2923
Beilstein 3550356
Opløselighedsinformation Partly miscible in water.
Formel vægt 178.49
Procent renhed 98%