missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(2-chloroethyl)amine-d4 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-chloroethyl)amine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 58880-33-4 |
| Molekylær formel | C4H6D4Cl3N |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Ethan-2,2-d2-amine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl-2,2-d2)-, hydrochloride (9CI), Bis(2-chloroethyl)-2,2,2',2'-tetradeuterioamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl-2,2-d2)ethan-2,2-d2-amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)-2,2,2',2'-d4-amine Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine-D4 (bis(2-chloroethyl-2,2-D2)) Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine-2,2,2',2'-D4 Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine-d4 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H/i1D2,2D2; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])(Cl)CNCC([2H])([2H])Cl |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(2-chloro-2,2-dideuterioethyl)-2,2-dideuterioethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.51 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?