Få mere at vide
Bis(2-chloroethyl) (2-Chloroethyl)phosphonate (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-chloroethyl) (2-Chloroethyl)phosphonate |
| CAS | 6294-34-4 |
| Molekylær formel | C6H12Cl3O3P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Bis(2-chloroethyl) P-(2-chloroethyl)phosphonate, 2-Chloroethanol (2-chloroethyl)phosphonate (2:1), Bis(2-chloroethyl) (2-chloroethyl)phosphonate, Bis(beta-chloroethyl) beta-chloroethylphosphonate, Bis-chloroethyl 2-chloroethanephosphonate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-11-13(10,6-3-9)12-5-2-8/h1-6H2 |
| SMIL | ClCCOP(=O)(CCCl)OCCCl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-[2-chloroethoxy(2-chloroethyl)phosphoryl]oxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.49 |
| Formel vægt | 267.959 |