missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(2-chloroethyl) (2-Chloroethyl)phosphonate (>80%), TRC

Artikelnummer. 30338204
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338204 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB82560510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(2-chloroethyl) (2-Chloroethyl)phosphonate
CAS 6294-34-4
Molekylær formel C6H12Cl3O3P
Mængde 10 mg
Synonym Bis(2-chloroethyl) P-(2-chloroethyl)phosphonate, 2-Chloroethanol (2-chloroethyl)phosphonate (2:1), Bis(2-chloroethyl) (2-chloroethyl)phosphonate, Bis(beta-chloroethyl) beta-chloroethylphosphonate, Bis-chloroethyl 2-chloroethanephosphonate
InChI formel InChI=1S/C6H12Cl3O3P/c7-1-4-11-13(10,6-3-9)12-5-2-8/h1-6H2
SMIL ClCCOP(=O)(CCCl)OCCCl
IUPAC navn 1-chloro-2-[2-chloroethoxy(2-chloroethyl)phosphoryl]oxyethane
Molekylvægt (g/mol) 269.49
Formel vægt 267.959
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.