Få mere at vide
Bis(2-chloroethoxy)-d8-methane, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-chloroethoxy)methane ethoxy-d8 |
| CAS | 93966-78-0 |
| Molekylær formel | C5 D8 H2 Cl2 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Ethane-1,1,2,2-d4, 1,1'-[methylenebis(oxy)]bis[2-chloro- (9 CI), 1,1'-[Methylenebis(oxy)]bis[2-chloro-1,1,2,2-d4], 1,7-Dichloro-3,5-dioxaheptane-1,1,2,2,6,6,7,7-d8, 1-Chloro-2-(2-chloroethoxy-d4-methoxy)ethane-d4, Bis(2-chloroethoxy-d4)methane, Bis(2-chloroethoxy)-d8-methane, Bis(2-chloroethoxy)methane-D8 (bis-2-chloroethoxy-D8) |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10Cl2O2/c6-1-3-8-5-9-4-2-7/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])OCOC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-[(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethoxy)methoxy]-1,1,2,2-tetradeuterioethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.087 |
| Formel vægt | 180.056 g/mol |
| Vis mere |