Få mere at vide
Bis(2-butoxyethyl) Phthalate-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-2-n-butoxyethyl ester D4 |
| CAS | 1398065-96-7 |
| Molekylær formel | C20 2H4 H26 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Phthalic Acid, Bis-2-butoxyethyl Ester D4 (phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30O6/c1-3-5-11-23-13-15-25-19(21)17-9-7-8-10-18(17)20(22)26-16-14-24-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-16H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCOCCCC)c(C(=O)OCCOCCCC)c1[2H] |
| IUPAC navn | bis(2-butoxyethyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.47 |
| Formel vægt | 370.2293 |