missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(2-butoxyethyl) Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalic acid, bis-2-n-butoxyethyl ester D4 |
| CAS | 1398065-96-7 |
| Molekylær formel | C20 2H4 H26 O6 |
| Mængde | 0.05 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H30O6/c1-3-5-11-23-13-15-25-19(21)17-9-7-8-10-18(17)20(22)26-16-14-24-12-6-4-2/h7-10 H,3-6,11-16H2,1-2H3/i7D,8 D,9 D,10 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCOCCCC)c(C(=O)OCCOCCCC)c1[2 H] |
| IUPAC navn | bis(2-butoxyethyl) 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 370.47 |
| Formel vægt | 370.2293 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 97% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?