Få mere at vide
Bis(2-butoxyethyl) 2-(3-Hydroxybutoxy)ethyl Phosphate Triester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-butoxyethyl) 2-(3-Hydroxybutoxy)ethyl Phosphate Triester |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H39O8P/c1-4-6-9-21-12-15-24-27(20,25-16-13-22-10-7-5-2)26-17-14-23-11-8-18(3)19/h18-19H,4-17H2,1-3H3 |
| Procent renhed | >95% |