Få mere at vide
Bis(2-benzyloxy-3-nitrophenyl)disulfide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-benzyloxy-3-nitrophenyl)disulfide |
| CAS | 37398-25-7 |
| Molekylær formel | C26 H20 N2 O6 S2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H20N2O6S2/c29-27(30)21-13-7-15-23(25(21)33-17-19-9-3-1-4-10-19)35-36-24-16-8-14-22(28(31)32)26(24)34-18-20-11-5-2-6-12-20/h1-16H,17-18H2 |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cccc(SSc2cccc(c2OCc3ccccc3)[N+](=O)[O-])c1OCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | 1-nitro-3-[(3-nitro-2-phenylmethoxyphenyl)disulfanyl]-2-phenylmethoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 520.58 |
| Formel vægt | 520.0763 |