Få mere at vide
Bis(2-benzamidofenyl) disulfid, 97 %
Artikelnummer. 11398615
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398615 25 g 25g
11308625 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398615 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12110.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-10-2026
CAS: 135-57-9 | C26H20N2O2S2 | 456,578 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-57-9
Molekylær formel C26H20N2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 456.578
MDL nummer MFCD00043806
InChI nøgle ZHMIOPLMFZVSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-benzamidophenyl disulfide, peptazin bafd, peptisant 1o, pepton 22, 2,2'-dibenzoylaminodiphenyl disulfide, bis o-benzamidophenyl disulfide, o,o'-dibenzamidodiphenyl disulfide, 2,2'-dibenzamidodiphenyl disulfide, n,n'-dithiodi-o-phenylenedibenzamide, 2',2'-dithiodibenzanilide
PubChem CID 67271
IUPAC navn N-[2-[(2-benzamidophenyl)disulfanyl]phenyl]benzamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2SSC3=CC=CC=C3NC(=O)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-benzamidophenyl) disulfide
Smeltepunkt 140 °C til 143 °C
Mængde 25 g
Beilstein 721443
Formel vægt 456.59
Procent renhed 97%