Få mere at vide
Bis(2-benzamidophenyl) disulfide, 97%
Artikelnummer. 11308625
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11308625
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12110.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 135-57-9 | C26H20N2O2S2 | 456.578 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-57-9
Molekylær formel C26H20N2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 456.578
MDL nummer MFCD00043806
InChI nøgle ZHMIOPLMFZVSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2-benzamidophenyl disulfide, peptazin bafd, peptisant 1o, pepton 22, 2,2'-dibenzoylaminodiphenyl disulfide, bis o-benzamidophenyl disulfide, o,o'-dibenzamidodiphenyl disulfide, 2,2'-dibenzamidodiphenyl disulfide, n,n'-dithiodi-o-phenylenedibenzamide, 2',2'-dithiodibenzanilide
PubChem CID 67271
IUPAC navn N-[2-[(2-benzamidophenyl)disulfanyl]phenyl]benzamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2SSC3=CC=CC=C3NC(=O)C4=CC=CC=C4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2-benzamidophenyl) disulfide
Smeltepunkt 140°C to 143°C
Mængde 100 g
Beilstein 721443
Formel vægt 456.59
Procent renhed 97%