Få mere at vide
Bis(2-aminoethylthio)methane Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-aminoethylthio)methane Dihydrochloride |
| CAS | 22965-82-8 |
| Molekylær formel | C5H14N2S2.2(HCl) |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2,2'-[Methylenebis(thio)]bisethanamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14N2S2.2ClH/c6-1-3-8-5-9-4-2-7;;/h1-7H2;2*1H |
| SMIL | NCCSCSCCN.Cl.Cl |
| IUPAC navn | 2,2'-(methylenebis(sulfanediyl))bis(ethan-1-amine) Dihydrogen Chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.22 |
| Formel vægt | 238.02 |