Få mere at vide
Bis(2-aminoethyl)(nitroso)amine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2-aminoethyl)(nitroso)amine Dihydrochloride |
| CAS | 239096-66-3 |
| Molekylær formel | C4H12N4O • 2HCl |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-(2-Aminoethyl)-N-nitroso-1,2-ethanediamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12N4O.2ClH/c5-1-3-8(7-9)4-2-6;;/h1-6H2;2*1H |
| SMIL | NCCN(CCN)N=O.Cl.Cl |
| IUPAC navn | N,N-bis(2-aminoethyl)nitrous amide hydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.08 |
| Formel vægt | 204.05 |