Få mere at vide
Bis(2,6-hydroxymethyl)dioxane (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2,6-hydroxymethyl)dioxane(Mixture of Diastereomers) |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | GC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4/c7-1-5-3-9-4-6(2-8)10-5/h5-8H,1-4H2 |
| Formel vægt | 148.0736 |
| Procent renhed | >95% |