missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(2,5-acetoxymethyl)dioxane(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2,5-acetoxymethyl)dioxane(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 6963-09-3 |
| Molekylær formel | C10H16O6 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | p-Dioxane-2,5-dimethanol Diacetate, 1,4-Dioxane-2,5-dimethanol 2,5-Diacetate, NSC 53715 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O6/c1-7(11)13-3-9-5-16-10(6-15-9)4-14-8(2)12/h9-10H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)OCC1COC(COC(=O)C)CO1 |
| IUPAC navn | [5-(acetyloxymethyl)-1,4-dioxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.23 |
| Formel vægt | 232.0947 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?