Få mere at vide
Bis(2,4-pentanedionato)nickel(II), TRC
Artikelnummer. 30345485
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30345485 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30345485 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB510573250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2,4-pentanedionato)nickel(II)
CAS 120156-44-7
Molekylær formel 2 C5 H8 O2 . H2 O . Ni
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/2C5H8O2.Ni.H2O/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;1H2/b2*4-3-;;
SMIL O.[Ni].C\C(=C\C(=O)C)\O.C\C(=C\C(=O)C)\O
IUPAC navn (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one;nickel;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 276.94
Formel vægt 276.051