missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis[2-(4-hydroxyphenylthio)ethoxy]methane, TRC

Artikelnummer. 17984145
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17984145 500 mg
17971875 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17984145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB447430500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 93589-69-6
Molekylær formel C17H20O4S2
Molekylvægt (g/mol) 352.47
Synonym 4,4'-[Methylenebis(oxy-2,1-ethanediylthio)]bis[phenol], 1,7-Bis(4-hydroxyphenylthio)-3,5-dioxaheptane, Bis[2-(4-hydroxyphenylthio)ethoxy]methane
IUPAC navn 4-[2-[2-(4-hydroxyphenyl)sulfanylethoxymethoxy]ethylsulfanyl]phenol
SMIL Oc1ccc(SCCOCOCCSc2ccc(O)cc2)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis[2-(4-hydroxyphenylthio)ethoxy]methane
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O4S2/c18-14-1-5-16(6-2-14)22-11-9-20-13-21-10-12-23-17-7-3-15(19)4-8-17/h1-8,18-19H,9-13H2
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.