missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis[2-(4-hydroxyphenylthio)ethoxy]methane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis[2-(4-hydroxyphenylthio)ethoxy]methane |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O4S2/c18-14-1-5-16(6-2-14)22-11-9-20-13-21-10-12-23-17-7-3-15(19)4-8-17/h1-8,18-19H,9-13H2 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?