Få mere at vide
Bis(2,4-dimethylphenyl) Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2,4-dimethylphenyl) Phosphate |
| CAS | 108437-78-1 |
| Molekylær formel | C16H19O4P |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,4-Dimethyl-phenol Hydrogen Phosphate, 2,4-Dimethyl-phenol 1,1'-(Hydrogen Phosphate) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19O4P/c1-11-5-7-15(13(3)9-11)19-21(17,18)20-16-8-6-12(2)10-14(16)4/h5-10H,1-4H3,(H,17,18) |
| SMIL | CC1=CC(C)=C(OP(OC2=C(C)C=C(C)C=C2)(O)=O)C=C1 |
| IUPAC navn | bis(2,4-dimethylphenyl) hydrogen phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.29 |
| Formel vægt | 306.1 |