Få mere at vide
Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphate, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Hydrogen Phosphate |
| CAS | 69284-93-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Hydrogen Phosphate |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C28 H43 O4 P |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Phosphate; |
| SMIL | CC(C)(C)c1ccc(OP(=O)(O)Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.61 |
| Mængde | 50 mg |