Få mere at vide
Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Hydrogen Phosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Hydrogen Phosphate |
| Analyt- eller komponentnavne | Bis(2,4-di-tert-butylphenyl) Hydrogen Phosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C28H43O4P/c1-25(2,3)19-13-15-23(21(17-19)27(7,8)9)31-33(29,30)32-24-16-14-20(26(4,5)6)18-22(24)28(10,11)12/h13-18H,1-12H3,(H,29,30) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Industrial QC |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 474.2899 |
| Procent renhed | >95% |