missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate Tetrahydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30344468
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344468 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344468 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB222760100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl) 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate Tetrahydrochloride
CAS 2227064-51-7
Molekylær formel C54H61N6O6.4HCl
Mængde 100 mg
Synonym Bis[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate Tetrahydrochloride, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3,5-bis[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl] ester, hydrochloride (1:4), Bis[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]ethyl] 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-pyridine-3,5-dicarboxylate Tetrahydrochloride
InChI formel InChI=1S/C53H58N6O6.4ClH/c1-39-47(52(60)64-36-34-55-26-30-57(31-27-55)50(41-16-7-3-8-17-41)42-18-9-4-10-19-42)49(45-24-15-25-46(38-45)59(62)63)48(40(2)54-39)53(61)65-37-35-56-28-32-58(33-29-56)51(43-20-11-5-12-21-43)44-22-13-6-14-23-44;;;;/h3-25,38,49-51,54H,26-37H2,1-2H3;4*1H
SMIL O=C(C1=C(C)N([H])C(C)=C(C1C2=CC(N(=O)=O)=CC=C2)C(OCCN3CCN(C(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)CC3)=O)OCCN6CCN(C(C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)CC6.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl
IUPAC navn bis[2-(4-benzhydrylpiperazin-1-yl)ethyl] 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;tetrahydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 1020.91
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.