missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(2,3-dichloropropyl) Ether, TRC

Artikelnummer. 30331644
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331644 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331644 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB426220100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(2,3-dichloropropyl) Ether
CAS 7774-68-7
Molekylær formel C6 H10 Cl4 O
Mængde 100 mg
Synonym Bis(2,3-dichloropropyl) Ether, Propane, 1,2-dichloro-3-(2,3-dichloropropoxy)-, Ether, bis(2,3-dichloropropyl) (8CI), Propane, 1,1'-oxybis[2,3-dichloro- (9CI), 1,2-Dichloro-3-(2,3-dichloropropoxy)propane, Bis(2,3-Dichloropropyl) ether
InChI formel InChI=1S/C6H10Cl4O/c7-1-5(9)3-11-4-6(10)2-8/h5-6H,1-4H2
SMIL ClCC(Cl)COCC(Cl)CCl
IUPAC navn 1,2-dichloro-3-(2,3-dichloropropoxy)propane
Molekylvægt (g/mol) 239.96
Formel vægt 237.9486
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.