Learn More
Bis [2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-O-benzyl-9H-purin-9yl)methoxy]ethanol], TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bis [2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-O-benzyl-9H-purin-9yl)methoxy]ethanol] |
| CAS | 1346599-81-2 |
| Molekylær formel | C31H34N10O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Bis [2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-phenylmethoxy-9H-purin-9yl)methoxy]ethanol] |
| InChI formel | InChI=1S/C31H34N10O6/c42-11-13-44-20-40-18-34-24-26(40)36-30(38-28(24)46-15-22-7-3-1-4-8-22)32-17-33-31-37-27-25(35-19-41(27)21-45-14-12-43)29(39-31)47-16-23-9-5-2-6-10-23/h1-10,18-19,42-43H,11-17,20-21H2,(H,32,36,38)(H,33,37,39) |
| SMIL | OCCOCn1cnc2c(OCc3ccccc3)nc(NCNc4nc(OCc5ccccc5)c6ncn(COCCO)c6n4)nc12 |
| IUPAC navn | 2-[[2-[[[9-(2-hydroxyethoxymethyl)-6-phenylmethoxypurin-2-yl]amino]methylamino]-6-phenylmethoxypurin-9-yl]methoxy]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 642.67 |
| Formel vægt | 642.2663 |