missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sebacic Acid, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) Ester |
| CAS | 52829-07-9 |
| Molekylær formel | C28 H52 N2 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Decanedioic acid, bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester (9CI), 770DF, ADK Stab LA 77, ADK Stab LA 77Y, Adeka LA 77, Adeka Stab LA 77Y, Adekastab LA 77, Antioxidant 770, BLS 1770, Bis(2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone) sebacate, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) sebacate, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) decanedioate, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate, Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) sebecate, Bis-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) 1,10-decanedioate, Chisorb 770, Eversorb 90, GW 480, HA 10, HA 7OG, HALS 770, HS 770, Hillite 77, Hisorb 770, JF 90, Kemistab 77, LA 77, LA 77G, LA 77Y, LS 770, Light Stabilizer 770, Lowilite 77, MA 90, Mark LA 77, NF 90, Riasorb UV 770, SB-UVA 677, Sanol, Sanol 770, Sanol LS 107, Sanol LS 700, Sanol LS 770, Sanol LS 770P, Songlight 7700, Sumisorb 577, T 770, TIN 770, TN 770, Tinuvin 770, Tinuvin 770DF, Tinuvin 770DF1, Tinuvin 770LS, Tinuvin DF 770, UV 770, UV 770DF, Uvinul 4077, Uvinul 4077H, Viosorb 04, ZX 70, Sebacic acid, bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) ester, Sebacic Acid, Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3 |
| SMIL | CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2 |
| IUPAC navn | bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) decanedioat |
| Molekylvægt (g/mol) | 480.72 |
| Formel vægt | 480.3927 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?