Få mere at vide
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)sebacat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate |
| CAS | 52829-07-9 |
| Smeltepunkt | 82 °C til 85 °C |
| Flammepunkt | 216 °C (421 °F) |
| Molekylær formel | C28H52N2O4 |
| MDL nummer | MFCD00134709 |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Synonym | bis 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl sebacate, bis 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl decanedioate, tinuvin 770, sanol, sumisorb 577, tinuvin 770df, tinuvin 770ls, sanol 770, sanol ls 700, sanol ls 770 |
| InChI nøgle | RWMYPXKVMUFMKS-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |