Få mere at vide
Bis(2,2,2-trifluorethyl) fosfit, tech. 90%
Artikelnummer. 15491858
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491858 1 g 1g
15401868 5 g 5g
15411868 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55562.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 92466-70-1 | C4H4F6O3P+ | 245,037 g/mol
Bis(2,2,2-trifluorethyl)phosphit blev anvendt i syntesen af bis(2,2,2-trifluorethylphosphorchloridat). Det blev også brugt som reagens til syntese af mono- og diestere af phosphorsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bis(2,2,2-trifluorethyl)phosphit blev anvendt i syntesen af bis(2,2,2-trifluorethylphosphorchloridat). Det blev også brugt som reagens til syntese af mono- og diestere af phosphorsyre.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Undgå stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92466-70-1
Molekylær formel C4H4F6O3P+
Molekylvægt (g/mol) 245.037
MDL nummer MFCD00063314
InChI nøgle IMDCVAFSSZPRRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonate, phosphonic acid bis 2,2,2-trifluoroethyl ester, oxo-bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphanium, phosphonic acid, bis 2,2,2-trifluoroethyl ester, bis trifluoroethyl phosphonate, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphite, bis 2,2,2-trifluoroethyl hydrogen phosphite, oxobis 2,2,2-trifluoroethoxy-??-phosphanylium, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphite, technical grade
PubChem CID 6386648
IUPAC navn oxo-bis(2,2,2-trifluorethoxy)phosphanium
SMIL C(C(F)(F)F)O[P+](=O)OCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2,2,2-trifluoroethyl) phosphite
Tæthed 1.545 g/mL
Kogepunkt 43 °C til 44 °C (2 mmHg)
Flammepunkt 76 °C (169 °F)
Lineær formel (CF3CH2O)2P(O)H
Brydningsindeks 1.332
Mængde 1 g
Formel vægt 246.05
Procent renhed 90%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske