Få mere at vide
bis(2,2,2-Trifluoroethyl)carbonate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | bis(2,2,2-Trifluoroethyl)carbonate |
| CAS | 1513-87-7 |
| Molekylær formel | C5 H4 F6 O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4F6O3/c6-4(7,8)1-13-3(12)14-2-5(9,10)11/h1-2H2 |
| SMIL | FC(F)(F)COC(=O)OCC(F)(F)F |
| IUPAC navn | bis(2,2,2-trifluoroethyl) carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.074 |
| Formel vægt | 226.0065 |