missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

bis(2,2,2-Trifluoroethyl)carbonate, TRC

Artikelnummer. 30332832
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332832 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB585670500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale bis(2,2,2-Trifluoroethyl)carbonate
CAS 1513-87-7
Molekylær formel C5 H4 F6 O3
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H4F6O3/c6-4(7,8)1-13-3(12)14-2-5(9,10)11/h1-2H2
SMIL FC(F)(F)COC(=O)OCC(F)(F)F
IUPAC navn bis(2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Molekylvægt (g/mol) 226.074
Formel vægt 226.0065
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.