Få mere at vide
Bis(2,2,2-trifluorethyl)amin, 95%
Artikelnummer. 11369345
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11369345 5 g 5g
11359345 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369345 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16709.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 407-01-2 | C4H5F6N | 181,081 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 407-01-2
Molekylær formel C4H5F6N
Molekylvægt (g/mol) 181.081
MDL nummer MFCD00042094
InChI nøgle GTJGHXLFPMOKCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 78999
IUPAC navn 2,2,2-trifluor-N-(2,2,2-trifluorethyl)ethanamin
SMIL C(C(F)(F)F)NCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Tæthed 1.1
Kogepunkt 70 °C til 71 °C
Brydningsindeks 1.301
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1811926
Synonym bis 2,2,2-trifluoroethyl amine, bis trifluoroethyl amine, 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-3-azapentane, 2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl ethanamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl, bis trifluoroethyl-amin, acmc-1aha1, 1,1,15,5,5-hexafluoro-3-azapentane, ethanamine,2,2,2-trifluoro-n-2,2,2-trifluoroethyl, 2,2,2-tris fluoranyl-n-2,2,2-tris fluoranyl ethyl ethanamine
Formel vægt 181.08
Procent renhed 96%