Få mere at vide
Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)methane, TRC
Artikelnummer. 30328876
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30328876 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30328876 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB59987550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)methane
CAS 6263-71-4
Molekylær formel C5H6F6O2
Mængde 50 mg
Synonym 1,1'-[Methylenebis(oxy)]bis[2,2,2-trifluoroethane
InChI formel InChI=1S/C5H6F6O2/c6-4(7,8)1-12-3-13-2-5(9,10)11/h1-3H2
SMIL FC(F)(F)COCOCC(F)(F)F
IUPAC navn 1,1,1-trifluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxymethoxy)ethane
Molekylvægt (g/mol) 212.09
Formel vægt 212.0272