missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)methane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)methane |
| CAS | 6263-71-4 |
| Molekylær formel | C5H6F6O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,1'-[Methylenebis(oxy)]bis[2,2,2-trifluoroethane |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6F6O2/c6-4(7,8)1-12-3-13-2-5(9,10)11/h1-3H2 |
| SMIL | FC(F)(F)COCOCC(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1,1,1-trifluoro-2-(2,2,2-trifluoroethoxymethoxy)ethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.09 |
| Formel vægt | 212.0272 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?