Få mere at vide
Bis(2,2,2-Trichloroethyl) Phosphorochloridate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bis(2,2,2-Trichloroethyl) Phosphorochloridate |
| CAS | 17672-53-6 |
| Molekylær formel | C4H4Cl7O3P |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Bis(2,2,2-trichloroethyl) Chlorophosphate, 1,1,1-Trichloro-2-[chloro(2,2,2-trichloroethoxy)phosphoryl]oxyethane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4Cl7O3P/c5-3(6,7)1-13-15(11,12)14-2-4(8,9)10/h1-2H2 |
| SMIL | ClC(Cl)(Cl)COP(=O)(Cl)OCC(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,1,1-trichloro-2-[chloro(2,2,2-trichloroethoxy)phosphoryl]oxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.22 |
| Formel vægt | 375.7718 |