missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Bis[(1S)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinyl]-methanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bis[(1S)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinyl]-methanone |
| CAS | 1534326-81-2 |
| Molekylær formel | C31 H28 N2 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Methanone, bis[(1S)-3,4-dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinyl]-, Solifenacin Succinate Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C31H28N2O/c34-31(32-21-19-23-11-7-9-17-27(23)29(32)25-13-3-1-4-14-25)33-22-20-24-12-8-10-18-28(24)30(33)26-15-5-2-6-16-26/h1-18,29-30H,19-22H2/t29-,30-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(N1CCc2ccccc2[C@@H]1c3ccccc3)N4CCc5ccccc5[C@@H]4c6ccccc6 |
| IUPAC navn | bis[(1S)-1-phenyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl]methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 444.57 |
| Formel vægt | 444.2202 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?