missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(1-pyrenylmethyl) Ether, TRC

Artikelnummer. 30346491
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346491 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346491 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB52500050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Bis(1-pyrenylmethyl) Ether
CAS 74833-81-1
Molekylær formel C34 H22 O
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C34H22O/c1-3-21-7-9-25-11-13-27(29-17-15-23(5-1)31(21)33(25)29)19-35-20-28-14-12-26-10-8-22-4-2-6-24-16-18-30(28)34(26)32(22)24/h1-18H,19-20H2
SMIL C(OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34)c5ccc6ccc7cccc8ccc5c6c78
IUPAC navn 1-(pyren-1-ylmethoxymethyl)pyrene
Molekylvægt (g/mol) 446.54
Formel vægt 446.1671
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.