Få mere at vide
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)trifluormethansulfonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416305
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416305 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 15416305 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039289.ME
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99326-34-8 | C17H24F3O3RhS | 468.34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99326-34-8
Molekylær formel C17H24F3O3RhS
Molekylvægt (g/mol) 468.34
MDL nummer MFCD00143752
InChI nøgle GOPBTCMAUMSOBX-QMDOQEJBSA-M
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i triflate, rh cod 2 otf, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifl, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium triflate, rhodium 1+ ion bis 1,5-cyclooctadiene triflate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i trifluoromethane, n-tert-butyloxycarbonyl-n'-benzyloxymethyl-l-histidine, bis 1,5-cyclooctadiene-trifluoromethanesulfitorhodium i
PubChem CID 5702638
SMIL [Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
Mængde 500 mg
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;rhodium;trifluormethansulfonat
Formel vægt 468.34
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate