Få mere at vide
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) tetrafluororat
Artikelnummer. 11430650
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430650 1 g 1g
11440650 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430650 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044031.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 35138-22-8 | C16H24BF4Rh | 406,08 g/mol
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I)tetrafluorborat er nyttigt til hydrogenering, isomeriseringsreaktioner og anvendes også som en precursor for asymmetriske hydrogeneringer. Desuden bruges det til syntese af kationiske COD-Rhodium-komplekser med phosphinligander. Derudover viser det en vigtig anvendelse til enantioselektiv hydrogenering og hydrosilylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35138-22-8
Molekylær formel C16H24BF4Rh
Molekylvægt (g/mol) 406.08
MDL nummer MFCD00075045
InChI nøgle NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 5702662
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;rhodium;tetrafluorborat
SMIL [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis (1,5-cyclooctadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 406.08
Fysisk form Pulver