Få mere at vide
Bis(1,5-cyclooctadien)rhodium(I) tetrafluororat
Artikelnummer. 10707533 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10707533 250 mg Glasflaske 250mg
10694653 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10707533 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 375652500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 35138-22-8 | C16H24BF4Rh | 406,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35138-22-8
Molekylær formel C16H24BF4Rh
Molekylvægt (g/mol) 406.08
MDL nummer MFCD00075045
InChI nøgle NBGSCPNNKGVTKU-QMDOQEJBSA-N
Synonym bis 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rhodium i tetrafluoroborate 1,5-cyclooctadiene complex, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; rhodium; tetrafluoroborate, bis 1,5-cyclooctadiene rhodium tetrafluoroborate, rh cod 2 bf4, c16h24bf4rh, c16h24rh.bf4, bis 1,5-cyclooctadien rhodium i tetrafluoroborate
PubChem CID 5702662
IUPAC navn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-dien;rhodium;tetrafluorborat
SMIL [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis(1, 5-Cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Smeltepunkt 210,0 °C
Farve Rød
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Lineær formel [Rh(cod)2]BF4
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i kulbrinter
Formel vægt 406.08
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.